Få mere at vide
Lithiumfluorid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11312418
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312418 50 g 50g
11302418 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014463.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mol
Anvendes i specialiseret UV-optik. Bruges også som krystal i røntgenspektrometri. Udbredt i PLED (Polymer Light Emitting Diodes) og OLED (Organic Light Emitting Diodes) som et koblingslag for at forbedre elektroninjektion. Fundet i flydende fluorid atomreaktorer. Bruges til at registrere ioniserende stråling i termoluminescerende dosimetre. Komponent af smeltede salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kogepunkt 1680 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.3915
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Tæthed 2.635
Opløselighedsinformation Opløselig i flussyre. Mindre opløselig i vand. Uopløselig i alkohol.
IUPAC navn lithium;fluorid
Formel vægt 25.94