Få mere at vide
Lithiumfluorid, TRC
Artikelnummer. 30466355
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30466355 10 g
1 options
Artikelnummer. 30466355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL39769810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
CAS 7789-24-4
Mængde 10 g
Molekylær formel LiF
InChI formel InChI=1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
SMIL [Li+].[F-]
IUPAC navn lithium; Fluorid
Molekylvægt (g/mol) 25.938
Formel vægt 26.014