Få mere at vide
Lithium fluoride, Optical Grade, 99.5+%
Artikelnummer. p-7049338
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014056.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Anvendes i specialiseret UV-optik. Bruges også som krystal i røntgenspektrometri. Udbredt i PLED (Polymer Light Emitting Diodes) og OLED (Organic Light Emitting Diodes) som et koblingslag for at forbedre elektroninjektion. Fundet i flydende fluorid atomreaktorer. Bruges til at registrere ioniserende stråling i termoluminescerende dosimetre. Komponent af smeltede salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kogepunkt 1680°C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845°C
Fysisk form Broken Crystals
Mængde 5 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Less soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC navn lithium;fluorid
Formel vægt 25.94
Procent renhed ≥99.5%
Grad Optisk
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.3915
Tæthed 2.635 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.