Få mere at vide
Lithium Fluoride, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15680540 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15680540 100 g 100g
15690540 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15680540 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 01140100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Purum,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC navn lithium;fluoride
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Fluoride
Mængde 100 g
Lineær formel LiF
FN nummer 3288
Formel vægt 25.94g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad purum
Tæthed 2.64g/mL at 25°C