Få mere at vide
Lithiumfluorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals , Puratronic™
Artikelnummer. 11366817
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366817 1 g 1g
11376817 10 g 10g
11356817 50 g 50g
11346817 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11366817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010736.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Anvendes i specialiseret UV-optik. Bruges også som krystal i røntgenspektrometri. Udbredt i PLED (Polymer Light Emitting Diodes) og OLED (Organic Light Emitting Diodes) som et koblingslag for at forbedre elektroninjektion. Fundet i flydende fluorid atomreaktorer. Bruges til at registrere ioniserende stråling i termoluminescerende dosimetre. Komponent af smeltede salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
IUPAC navn lithium(1+)fluorid
Formel vægt 25.94
Lugt Odorless
Udseende White powder