Få mere at vide
Lithiumfluorid, 99,98 % (metalbasis)
Beskrivelse
Lithiumfluorid er meget udbredt på mange områder. Det bruges i loddeprocessen til glasforing som et hjælpeopløsningsmiddel. Det finder anvendelse som et additiv til aluminiumelektrolyse og sjældne jordarters elektrolyse som en krystal i røntgenspektrometri. Det bruges også i specialiseret UV-optik på grund af dets store båndgab og transparent til kort bølgelængde ultraviolet stråling. Det er involveret i at registrere eksponering for ioniserende stråling fra gammastråler, beta-partikler og neutroner i termoluminescerende dosimetre. I atomreaktorer blandes lithiumfluorid med berylliumfluorid for at danne et basisopløsningsmiddel, som bruges i smeltet-salt-reaktoreksperiment (MSRE). Derudover er det nyttigt som et koblingslag til at forbedre elektroninjektion i polymere lysemitterende dioder (PLED) og organiske lysemitterende dioder (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1680 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium fluoride |
| Smeltepunkt | 845 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.3915 |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 2.635 g/mL |
| Vis mere |