Få mere at vide
Lithiumfluorid, 99,98%, ekstra rent
Artikelnummer. 10626212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626212 25 g Plastflaske 25g
10401051 5 g Plastflaske 5g
10534084 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193380250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    960.65 DKK / 25g
    Spare 184.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kogepunkt 1681,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.63
Analyseprocentområde 99.98%
Tæthed 2.6300g/mL
Lineær formel LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15, 5587
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,29 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i syrer, uopløselige i alkohol
IUPAC navn lithium;fluorid
Formel vægt 25.93
Procent renhed 99.98%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.