Tekniske data
| Kogepunkt | 1681,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium fluoride |
| Smeltepunkt | 845,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.63 |
| Analyseprocentområde | 99.98% |
| Tæthed | 2.6300g/mL |
| Vis mere |