Få mere at vide
Lithiumfluorid, 99,85 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11313458
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313458 10 g 10g
11303458 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036359.09
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mol
Anvendes til fremstilling af overfølsomme termoluminescerende materialer, dosimetre og ved stuetemperaturoxidation af ædelmetaller ved brug af fluor i vandfri HF. Det bruges hovedsageligt som en komponent i smeltede salte. Lithiumfluorid udgør den grundlæggende bestanddel af den foretrukne fluoridsaltblanding, der anvendes i væske-fluorid-atomreaktorer. Lithiumfluorid er meget udbredt i PLED og OLED som et koblingslag for at forbedre elektroninjektion. LiF-krystaller er gennemsigtige for ultraviolet stråling med kort bølgelængde, mere end noget andet materiale. LiF anvendes derfor i specialiseret UV-optik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC navn lithium;fluorid
SMIL [Li+].[F-]
Specifica
Kogepunkt 1680 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845 °C
Farve Hvid
Fysisk form Klump/Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.3915
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.635 g/mL
Lineær formel LiF
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Opløselighedsinformation Opløselig i 0,29g/100 ml (20 °C) og hydrogenfluorid. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 25.94
Procent renhed 99.85%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.