Få mere at vide
Lithiumfluorid, 99,85% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303458
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303458 50 g 50g
11313458 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036359.18
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Anvendes til fremstilling af overfølsomme termoluminescerende materialer, dosimetre og ved stuetemperaturoxidation af ædelmetaller ved brug af fluor i vandfri HF. Det bruges hovedsageligt som en komponent i smeltede salte. Lithiumfluorid udgør den grundlæggende bestanddel af den foretrukne fluoridsaltblanding, der anvendes i væske-fluorid-atomreaktorer. Lithiumfluorid er meget udbredt i PLED og OLED som et koblingslag for at forbedre elektroninjektion. LiF-krystaller er gennemsigtige for ultraviolet stråling med kort bølgelængde, mere end noget andet materiale. LiF anvendes derfor i specialiseret UV-optik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC navn lithium;fluorid
SMIL [Li+].[F-]
Especificaciones
Kogepunkt 1680°C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845°C
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel LiF
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Opløselighedsinformation Soluble in 0.29g/100 mL (20°C) and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 25.94
Procent renhed 99.85%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.3915
Tæthed 2.635 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.