Få mere at vide
Lithiumfluorid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376728
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376728 50 g 50g
11366728 250 g 250g
11356728 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013406.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug i glasagtige emaljer og glasurer, som flux ved lodning og svejsning af aluminium, infrarøde spektrofotometre
Polyethylenpulver bruges som et tilsætningsstof til umættede polyestere, epoxider og andre polymerer for at bibringe de unikke egenskaber af polyethylen med ultrahøj molekylvægt (UHMWPE). Det er meget udbredt til fremstilling af forskellige beholdere, bakker, dispenseringsflasker, plastikfolier, plastikposer til computerkomponenter og forskelligt støbt laboratorieudstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kogepunkt 1680°C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845°C
Navn note Volatizes at 1100°-1200°
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water and in acids. Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in alcohol.
IUPAC navn lithium(1+)fluorid
Formel vægt 25.94
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.3915
Udseende White powder
Tæthed 2.635