Få mere at vide
Lithiumfluorid, 97%
Beskrivelse
Lithiumfluorid er meget udbredt på mange områder. Det bruges i loddeprocessen til glasforing som et hjælpeopløsningsmiddel. Det finder anvendelse som et additiv til aluminiumelektrolyse og sjældne jordarters elektrolyse som en krystal i røntgenspektrometri. Det bruges også i specialiseret UV-optik på grund af dets store båndgab og gennemsigtighed over for ultraviolet stråling med kort bølgelængde. Det er involveret i at registrere eksponering for ioniserende stråling fra gammastråler, beta-partikler og neutroner i termoluminescerende dosimetre. I atomreaktorer blandes lithiumfluorid med berylliumfluorid for at danne et basisopløsningsmiddel, som bruges i smeltet-salt-reaktoreksperiment (MSRE). Derudover er det nyttigt som et koblingslag til at forbedre elektroninjektion i polymere lysemitterende dioder (PLED) og organiske lysemitterende dioder (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lithiumfluorid er meget udbredt på mange områder. Det bruges i loddeprocessen til glasforing som et hjælpeopløsningsmiddel. Det finder anvendelse som et additiv til aluminiumelektrolyse og sjældne jordarters elektrolyse som en krystal i røntgenspektrometri. Det bruges også i specialiseret UV-optik på grund af dets store båndgab og gennemsigtighed over for ultraviolet stråling med kort bølgelængde. Det er involveret i at registrere eksponering for ioniserende stråling fra gammastråler, beta-partikler og neutroner i termoluminescerende dosimetre. I atomreaktorer blandes lithiumfluorid med berylliumfluorid for at danne et basisopløsningsmiddel, som bruges i smeltet-salt-reaktoreksperiment (MSRE). Derudover er det nyttigt som et koblingslag til at forbedre elektroninjektion i polymere lysemitterende dioder (PLED) og organiske lysemitterende dioder (OLED).
Opløselighed
Opløseligt i vand og hydrogenfluorid. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vandige opløsninger, stærke syrer og stærke oxidationsmidler. Hydrolyserer i nærvær af vand for at danne flussyre, som angriber glas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1680 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium fluoride |
| Smeltepunkt | 845 °C |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.3915 |
| Tæthed | 2.635 |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,5531 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og hydrogenfluorid. Uopløseligt i alkohol. |
| Vis mere |