Få mere at vide
Lithium fluoride, 97%
Artikelnummer. 11424733
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424733 100 g 100g
11434733 500 g 500g
11444733 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11632.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Lithiumfluorid er meget udbredt på mange områder. Det bruges i loddeprocessen til glasforing som et hjælpeopløsningsmiddel. Det finder anvendelse som et additiv til aluminiumelektrolyse og sjældne jordarters elektrolyse som en krystal i røntgenspektrometri. Det bruges også i specialiseret UV-optik på grund af dets store båndgab og gennemsigtighed over for ultraviolet stråling med kort bølgelængde. Det er involveret i at registrere eksponering for ioniserende stråling fra gammastråler, beta-partikler og neutroner i termoluminescerende dosimetre. I atomreaktorer blandes lithiumfluorid med berylliumfluorid for at danne et basisopløsningsmiddel, som bruges i smeltet-salt-reaktoreksperiment (MSRE). Derudover er det nyttigt som et koblingslag til at forbedre elektroninjektion i polymere lysemitterende dioder (PLED) og organiske lysemitterende dioder (OLED).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lithiumfluorid er meget udbredt på mange områder. Det bruges i loddeprocessen til glasforing som et hjælpeopløsningsmiddel. Det finder anvendelse som et additiv til aluminiumelektrolyse og sjældne jordarters elektrolyse som en krystal i røntgenspektrometri. Det bruges også i specialiseret UV-optik på grund af dets store båndgab og gennemsigtighed over for ultraviolet stråling med kort bølgelængde. Det er involveret i at registrere eksponering for ioniserende stråling fra gammastråler, beta-partikler og neutroner i termoluminescerende dosimetre. I atomreaktorer blandes lithiumfluorid med berylliumfluorid for at danne et basisopløsningsmiddel, som bruges i smeltet-salt-reaktoreksperiment (MSRE). Derudover er det nyttigt som et koblingslag til at forbedre elektroninjektion i polymere lysemitterende dioder (PLED) og organiske lysemitterende dioder (OLED).
Opløselighed
Opløseligt i vand og hydrogenfluorid. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vandige opløsninger, stærke syrer og stærke oxidationsmidler. Hydrolyserer i nærvær af vand for at danne flussyre, som angriber glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
IUPAC navn lithium;fluorid
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kogepunkt 1680°C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5531
Opløselighedsinformation Soluble in water and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 25.94
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.3915
Tæthed 2.635