Tekniske data
| Kogepunkt | 1681,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium fluoride |
| Smeltepunkt | 845,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Tab ved tørring | 0,4% (200 °C) (typisk) |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.63 |
| Analyseprocentområde | 96% min |
| Vis mere |