Få mere at vide
Lithiumfluorid, 97%, til analyse
Artikelnummer. 10002920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10002920 100 g Plastflaske 100g
10012920 500 g Plastflaske 500g
11944171 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10002920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218271000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Molekylær formel FLi
Molekylvægt (g/mol) 25.94
MDL nummer MFCD00011090
InChI nøgle PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMIL [Li+].[F-]
Tekniske data
Kogepunkt 1681,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium fluoride
Smeltepunkt 845,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 96% min
Lineær formel LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15,5587
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,29 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i syrer, uopløselige i alkohol
IUPAC navn lithium;fluorid
Formel vægt 25.93
Procent renhed 97%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0,4% (200 °C) (typisk)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.63
Tæthed 2.6300g/mL