Få mere at vide
Lithiumethoxid, 1M opløsning i ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10536843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10536843 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10298983 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536843 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380171000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2388-07-0 | C2H5LiO | 52.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2388-07-0 , 64-17-5
Molekylær formel C2H5LiO
Molekylvægt (g/mol) 52.00
MDL nummer MFCD00050493
InChI nøgle AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide
PubChem CID 23661847
SMIL [Li+].CC[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium ethoxide
Farve Orange
Navn note 1M solution in ethanol
Lineær formel LiOCH2CH3
Koncentration Exact strength on the certificate of analysis
Tæthed 0.8200g/mL
IUPAC navn lithium;ethanolat
Formel vægt 52
Identifikation Confirmed
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug