Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lithium dodecylsulfat, 98%
Artikelnummer. 11498606
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498606 5 g 5g
11408616 25 g 25g
11418616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498606 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16005.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2044-56-6
Molekylær formel C12H25LiO4S
Molekylvægt (g/mol) 272.33
MDL nummer MFCD00007467
InChI nøgle YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
PubChem CID 2735071
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium dodecylsulfate
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
FN nummer UN1325
IUPAC navn lithium(1+)dodecylsulfat
Formel vægt 272.33
Procent renhed 98%