Få mere at vide
Lithiumdodecylsulfat, ≥98%
Artikelnummer. 15865208 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15865208 25 g Plastflaske 25g
15875208 100 g Plastflaske 100g
15865358 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865208 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J32816.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272,33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2044-56-6
Molekylær formel C12H25LiO4S
Molekylvægt (g/mol) 272.33
MDL nummer MFCD00007467
InChI nøgle YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
PubChem CID 2735071
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Dodecylsulfate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Li
FN nummer UN1325
IUPAC navn lithium;dodecylsulfat
Formel vægt 272.33
Procent renhed ≥98%