Få mere at vide
Lithium Dodecyl Sulfate, Ultra Pure, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17871391 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
17871391 25 g
1 options
Artikelnummer. 17871391 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04800753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    1974.66 DKK / 25g
    Spare 100.34 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
2044-56-6 (LDS Laurylsulfat lithiumsalt) Renhed: >>>99% udviser større opløselighed end SDS ved lavere temperaturer, samtidig med at de bevarer en lignende vaskeevne og befugtningsevne
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Mængde 25 g
Molekylær formel C12H25LiO4S
MDL nummer MFCD00007467
InChI nøgle YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn lithium(1+)dodecylsulfat
Molekylvægt (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Grad Ultra Pure
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium dodecyl sulphate