Få mere at vide
Lithium Dodecyl Sulfate, Ultra Pure, 5g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17861391 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17861391 5 g
1 options
Artikelnummer. 17861391 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04800752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.00 DKK
    658.22 DKK / 5g
    Spare 32.78 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
2044-56-6 (LDS Laurylsulfat lithiumsalt) Renhed: >>>99% udviser større opløselighed end SDS ved lavere temperaturer, samtidig med at de bevarer en lignende vaskeevne og befugtningsevne
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Mængde 5 g
Molekylær formel C12H25LiO4S
MDL nummer MFCD00007467
InChI nøgle YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn lithium(1+)dodecylsulfat
Molekylvægt (g/mol) 272.33
PubChem CID 2735071
Grad Ultra Pure