Få mere at vide
Lithium Dodecyl Sulfate (Powder or Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10522975 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522975 25 g Glass Bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10522975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lithium Dodecyl Sulfate (LDS) is a detergent used for dissociating proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2044-56-6
Molekylær formel C12H25LiO4S
Molekylvægt (g/mol) 272.33
MDL nummer MFCD00007467
InChI nøgle YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2735071
IUPAC navn lithium(1+) dodecyl sulfate
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Absorbans 0.01 max. (3% solution) at 405nm, 0.05 max. (3% solution) at 280nm, 0.100 AU max. at 260nm, 0.3 max. (3% solution) at 230nm
Kemisk navn eller materiale Lithium Dodecyl Sulfate
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 25 g
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Analyseprocentområde ≥99 %
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Li
Formel vægt 273.18
Procent renhed ≥99% (≥98% C12-OH)
Grad Molecular Biology
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium dodecyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.