Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lithiumdodecylsulfat, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | (5 % vandig opløsning) (1 cm-celle), (5 % vandig opløsning) (1 cm-celle) ved 0 nm, 0,1 maks. ved 260 nm, 0,1 maks. ved 280 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium dodecyl sulfate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Skinnende krystallinske flager eller pulver |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | CH3(CH2)11OSO3Li |
| Beilstein | 01, IV, 1847 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium dodecyl sulfate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.