Få mere at vide
Lithiumdiphenylphosphid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10179979 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10179979 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10179979 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433621000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65567-06-8 | C12H10LiP | 192,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 65,0 °C til 67,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium diphenylphosphide
CAS 65567-06-8, 109-99-9
Farve Orange til rød
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Flammepunkt −20 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.925
Tæthed 0.9250g/mL
Molekylær formel C12H10LiP
MDL nummer MFCD00046054
Synonym lithiodiphenylphosphine, lithium diphenylphosphide solution, diphenylphosphine lithium salt, lithium diphenylphosphanide, lipph2, lithiodiphenyl phosphide, lithium diphenylphosphine, diphenylphosphino lithium, diphenyl lithium phosphide
InChI nøgle WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li]P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn lithiodiphenylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 192.13
PubChem CID 3478053
Formel vægt 192.12
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.40 to 0.60M
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium diphenylphosphide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.