Få mere at vide
Lithiumdiisopropylamid, 2M sol. i THF/n-heptan/ethylbenzen, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
800ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10511691
Brand: Thermo Scientific Acros 268838000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 4111-54-0 | C6H14LiN | 107.125 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4
Molekylær formel C6H14LiN
Molekylvægt (g/mol) 107.125
MDL nummer MFCD00064449
InChI nøgle ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli
PubChem CID 2724682
IUPAC navn lithium;di(propan-2-yl)azanid
SMIL [Li+].CC(C)[N-]C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium diisopropylamide
Farve Brun-rød eller orange til gul
Navn note 2M Solution in THF/n-Heptane
Kogepunkt 60.0°C to 136.0°C
Sammensætning Solvent: THF 59%, n-Heptane: 28%, Ethylbenzene: 13%
Koncentration Lithium diisopropylamide: 26.0% (2.0M)
Fieser 02,49; 03,184; 04,298; 05,400; 06,334; 07,204; 08,292; 09,280; 10,241; 11,296; 12,277; 14,193; 15,188; 16,15; 17,165
Tæthed 0.8100g/mL
Merck Index 15, 3215
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in thf, n-heptane, ethylbenzene, miscible with liquid aliphatic and aromatic, hydrocarbons, ethers and tertiary amines
Formel vægt 107.12
Procent renhed 24.6 to 30.0% (Lithium diisopropylamide)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.81
Mængde 800 mL
Flammepunkt 2°C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium diisopropylamide, 2M solution in THF/n-heptane/ethylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.