Learn More
Lithiumdihydrogenphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11468826
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
Unit Size:
250g
Product Code. Mængde unitSize
11468826 250 g 250g
1 options
Product Code. 11468826 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16987.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13453-80-0 | H2LiO4P | 103.926 g/mol
Anvendt som forløber for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) katodematerialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ansat som en forløber for LiMX2O7 (M
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og opbevar den
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt >100°C
CAS 13453-80-0
Mængde 250 g
Molekylær formel H2LiO4P
MDL nummer MFCD00016188
Synonym lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].OP(=O)(O)[O-]
IUPAC navn lithium;dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 103.926
PubChem CID 23669251
Formel vægt 103.93
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 2.461
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium dihydrogen phosphate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, monolithium salt