Få mere at vide
Lithium dihydrogen phosphate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458826
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458826 1 kg 1000g
1 options
Artikelnummer. 11458826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16987.0B
Request Bulk or Custom Format
Anvendt som forløber for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) katodematerialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ansat som en forløber for LiMX2O7 (M
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og opbevar den
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt >100°C
CAS 13453-80-0
Mængde 1 kg
Molekylær formel H2LiO4P
MDL nummer MFCD00016188
Synonym lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Opløselighedsinformation Slightly soluble aq. soln..
InChI nøgle SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].OP(O)([O-])=O
IUPAC navn lithium;dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 103.93
PubChem CID 23669251
Formel vægt 103.93
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 2.461