Få mere at vide
Lithium Cobaltite, LiCoO2, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11438465 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11438465 100 g
1 options
Artikelnummer. 11438465 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522108580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
  • Molecular formula: CoLiO2
  • Molecular weight: 97.871 g/mol
  • CAS number: 12190-79-3
  • Synonym: Lithium cobaltite
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Cobaltite
CAS 12190-79-3
Mængde 100 g
Molekylær formel CoLiO2
Lineær formel LiCoO2
Synonym lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
Opløselighedsinformation Insoluble in water
InChI formel InChI=1S/Co.Li.2O/q;+1;;-1
InChI nøgle BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].[O-][Co]=O
IUPAC navn lithium;oxido(oxo)kobolt
Molekylvægt (g/mol) 97.871
PubChem CID 23670860
Formel vægt 97.871
Udseende Gray Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LITHIUM COBALTITE, LICOO2, 100 G
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium cobalt(III)oxide