Få mere at vide
Lithiumkobolt(III)oxid, 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
Bagepulver, medicin (cathartisk), komponent af Fehlings opløsning, forsølvningsspejle. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat bruges i processen med at forsølve spejle. Det er aktiv ingrediens i Fehilings opløsning og Nylanders test involveret i bestemmelsen af reducerende sukkerarter. Det bruges til at nedbryde emulsion i organisk syntese såvel som et almindeligt præcipitant i proteinkrystallografi. Som et Biuret-reagens bruges det til at måle proteinkoncentrationen. Desuden bruges det som afføringsmiddel og bruges også i fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium cobalt(III) oxide |
| Farve | Blå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Mørkeblåt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 97.88 |