Få mere at vide
Lithium cobalt(III)oxid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319737
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319737 25 g 25g
11329737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042090.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12190-79-3 | CoLiO2 | 97.871 g/mol
Bagepulver, medicin (cathartisk), komponent af Fehlings opløsning, forsølvningsspejle. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat bruges i processen med at forsølve spejle. Det er aktiv ingrediens i Fehilings opløsning og Nylanders test involveret i bestemmelsen af reducerende sukkerarter. Det bruges til at nedbryde emulsion i organisk syntese såvel som et almindeligt præcipitant i proteinkrystallografi. Som et Biuret-reagens bruges det til at måle proteinkoncentrationen. Desuden bruges det som afføringsmiddel og bruges også i fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12190-79-3
Molekylær formel CoLiO2
Molekylvægt (g/mol) 97.871
MDL nummer MFCD00049786
InChI nøgle BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium colbaltite, lithium cobalt iii oxide, cobalt lithium oxide, cobaltate coo21-, lithium, cobalt lithium dioxide, coo2.li, lithium oxido oxo cobalt, lithium cobalt dioxide, lithotab cobaltoylolate
PubChem CID 23670860
IUPAC navn lithium;oxido(oxo)kobolt
SMIL [Li+].[O-][Co]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium cobalt(III) oxide
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 97.88
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Dark blue powder