Learn More
Lithium cobalt(III) oxide, 97%
Description
Aluminiumoxid finder anvendelse i katalysatorunderstøtning, kemiske sensorer, som absorbent til gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flux, pærer og varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler. Det bruges også som katalysator ved hydroafsvovling og i Ziegler-Natta-polymerisationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lithium cobalt(III) oxide |
| Farve | Blå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 97.88 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Udseende | Dark blue powder |
Safety and Handling
- Lithium cobalt(III) oxide
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium cobalt(III)oxide