Få mere at vide
Lithiumchlorid, ultratør, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11381289
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381289 5 g 5g
11391289 25 g 25g
11371289 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013684.06
Request Bulk or Custom Format
Nyttig til produktion af lithiummetal og til generering af Mn(0)-arter, som kan bruges i frie radikalers cykliseringer. | CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Lithiumchlorid er nyttigt til fremstilling af lithiummetal og til dannelse af Mn(0)-arter, som kan anvendes ved frie radikal-cykliseringer. Det kan tjene som et flammefarvestof til at generere mørkerøde flammer, en slaglodning til aluminium i biler, et hygrometer og et tørremiddel til at tørre luftstrømme. Ved eksponering for luft bliver det en opløsning med koncentrationen direkte relateret til den relative luftfugtighed i atmosfæren og fungerer derfor som en relativ fugtighedsstandard ved kalibrering af hygrometre. Ud over at være en kilde til klorid, tjener det som et tilsætningsstof i Stille reaktion i organisk syntese og til at udfælde RNA fra cellulære ekstrakter. Da den er biologisk betydningsfuld, finder den anvendelse i en lang række analyser til at studere celleskæbne og neurobiologi. Lithiumchlorid har vist sig at hæmme virusinfektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1325°C to 1360°C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride, ultra dry
Smeltepunkt 605°C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
Formel vægt 42.39
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White to gray crystalline powder
Tæthed 2.068 g/cm3 at 20°C