Få mere at vide
Lithiumchlorid, ultratør, 99,9% (metalbasis)
Product Code. 11382488
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11382488 250 g 250g
11372488 10 g 10g
11392488 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11382488 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014540.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Lithiumchlorid er nyttigt til fremstilling af lithiummetal og til dannelse af Mn(0)-arter, som kan anvendes ved frie radikal-cykliseringer. Det kan tjene som et flammefarvestof til at generere mørkerøde flammer, en slaglodning til aluminium i biler, et hygrometer og et tørremiddel til at tørre luftstrømme. Ved eksponering for luft bliver det en opløsning med koncentrationen direkte relateret til den relative luftfugtighed i atmosfæren og fungerer derfor som en relativ fugtighedsstandard ved kalibrering af hygrometre. Ud over at være en kilde til klorid, tjener det som et tilsætningsstof i Stille reaktion i organisk syntese og til at udfælde RNA fra cellulære ekstrakter. Da den er biologisk betydningsfuld, finder den anvendelse i en lang række analyser til at studere celleskæbne og neurobiologi. Lithiumchlorid har vist sig at hæmme virusinfektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMIL [Li+].[Cl-]
Specifications
Kogepunkt 1325 °C til 1360 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Perler
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.068 g/mL
Merck Index 14,5528
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand; Opløselig i methanol, ethanol, myresyre. Uopløselig i dichloromethan.
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
Formel vægt 42.39
Procent renhed 99.9%