Beskrivelse
Lithiumchlorid er et ionisk salt, der danner en ikke-vandig elektrolytopløsning. Mens kaliumchloridopløsning er en mere typisk elektrodefyldningsopløsning, er brug af lithiumchlorid i iseddike indiceret, når elektroden skal bruges i ikke-vandige medier og organiske opløsningsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium chloride |
| CAS | 7447-41-8, 64-19-7 |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 ml |
| Løsningstype | Elektrodefyldning |
| Formulering | 1M lithiumchlorid (LiCl) opløst 100 ml i glaseddikesyre |
| Molekylær formel | LiCl |
| Formel vægt | 42,39 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ELECTRODE FILLING SOLUTION 1.0M LITHIUM CHLORIDE IN GLACIAL ACETIC ACID
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, lithiumchloride