Få mere at vide
Lithiumchlorid, ReagentPlus™ , Honeywell™ Artikelnummer.: 15611960
compliance-icons
Lithiumchlorid, ReagentPlus™ , Honeywell™
Artikelnummer. 15611960 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
2 kg, 2kg
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 15611960
Brand: Honeywell Research Chemicals 2132332KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideVis mereVis mindre
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium;chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Chloride
Mængde 2 kg
Lineær formel LiCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 42.39g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus™
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium chloride
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lithiumchlorid, ReagentPlus™ , Honeywell™ >