Få mere at vide
Lithiumchlorid-kaliumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343427
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343427 50 g 50g
11333427 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018206.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65567-96-6 | Cl2KLi | 116.938 g/mol
Lithiumchlorid-kaliumchlorid anvendes i separatorer til blandede overgangsmetaloxidkatoder i termiske batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65567-96-6
Molekylær formel Cl2KLi
Molekylvægt (g/mol) 116.938
MDL nummer MFCD00144623
InChI nøgle HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium chloride-potassium chloride, acmc-20akmw, lithium potassium chloride, lithium potassium chloride 1/1/2, lithium chloride/potassium chloride eutectic, lithium 1+ ion potassium dichloride, lithium chloride/potassium chloride eutectic, anhydrous, beads trace metals basis
PubChem CID 16213218
IUPAC navn lithium;kalium;dichlorid
SMIL [Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride-potassium chloride
Smeltepunkt 357°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.02