Få mere at vide
Lithium chloride monohydrate, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11338017
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338017 25 g 25g
11328017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022151.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16712-20-2 | ClH2LiO | 60.405 g/mol
Lithiumchloridmonohydrat bruges som en forløber i produktionen af lithiummetal og andre lithiumforbindelser. Det fungerer som svejsemiddel til aluminium, saltbad til varmebehandling ved lav temperatur og loddeteknikker. Det bruges også som sporstof for kemiske produkter, dvs. denaturering af vin. For absorbere er det et absorptions- og desinfektionsreagens samt tørremiddel til klimaanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16712-20-2
Molekylær formel ClH2LiO
Molekylvægt (g/mol) 60.405
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
IUPAC navn lithium;chlorid;hydrat
SMIL [Li+].O.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride monohydrate
Smeltepunkt >98°C-H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 60.41 (42.39 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.78
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, monohydrate