Få mere at vide
Lithium chloride monohydrate, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11328017
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11328017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022151.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16712-20-2 | ClH2LiO | 60.405 g/mol
Lithiumchloridmonohydrat bruges som en forløber i produktionen af lithiummetal og andre lithiumforbindelser. Det fungerer som svejsemiddel til aluminium, saltbad til varmebehandling ved lav temperatur og loddeteknikker. Det bruges også som sporstof for kemiske produkter, dvs. denaturering af vin. For absorbere er det et absorptions- og desinfektionsreagens samt tørremiddel til klimaanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16712-20-2
Molekylær formel ClH2LiO
Molekylvægt (g/mol) 60.405
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
IUPAC navn lithium;chlorid;hydrat
SMIL [Li+].O.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride monohydrate
Smeltepunkt >98°C-H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 60.41 (42.39 Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.78