Få mere at vide
Lithium chloride hydrate, Puratronic™, 99.996% (metals basis)
Artikelnummer. 11336817
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336817 25 g 25g
11326817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010735.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85144-11-2 | ClLi | 42.39 g/mol
Lithiumchlorid er meget udbredt i lithiummetalproduktion. Det bruges som loddemiddel til aluminium i bildele. Dets anvendelse kan også ses som et tørremiddel til tørring af luftstrømme. I biokemiske anvendelser bruges lithiumchlorid til at udfælde RNA fra cellulære ekstrakter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85144-11-2
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00149764
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic
PubChem CID 23681138
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride hydrate
Smeltepunkt >98°C-H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.996% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn lithium;chlorid;hydrat
Formel vægt 42.39 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic