Få mere at vide
Lithiumchlorid, Fritflydende, ACS-reagens, vandfri,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15677010 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15677010
Brand: Honeywell-Fluka 746460500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fritflydende, ACS-reagens, vandfri,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium;chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1,360°C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605°C (literature)
Navn note Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99%
CAS Max % ≤100.0000%
Fysisk form Vandfri
Mængde 500 g
Lineær formel LiCl
Formel vægt 42.39
Procent renhed >99%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Tæthed 2.07 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.