Få mere at vide
Lithiumchlorid vandfrit, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10605502 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10605502 100 g 100g
10457450 250 g 250g
10615692 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10605502 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/2200/48
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1382 °C
Smeltepunkt 605 °C
Farve Hvid
pH 7 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Formel vægt 42,38 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1,33 hPa 547
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.