Få mere at vide
Lithiumchlorid vandfrit, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1382 °C |
| Smeltepunkt | 605 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 7 til 8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 42,38 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | 1,33 hPa 547 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lithium chloride, anhydrous
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.