Få mere at vide
Lithiumchlorid, vandrigt, 98+%
Artikelnummer. 11448803
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448803 100 g 100g
11458803 500 g 500g
11468803 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448803 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10531.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Lithiumchlorid er nyttigt til fremstilling af lithiummetal og til dannelse af Mn(0)-arter, som kan anvendes ved frie radikal-cykliseringer. Det kan tjene som et flammefarvestof til at generere mørkerøde flammer, en slaglodning til aluminium i biler, et hygrometer og et tørremiddel til tørring af luftstrømme. Ved eksponering for luft bliver det en opløsning med koncentrationen direkte relateret til den relative luftfugtighed i atmosfæren og fungerer derfor som en standard for relativ fugtighed ved kalibrering af hygrometre. Ud over at være en kilde til klorid, tjener det som et tilsætningsstof i Stille reaktion i organisk syntese og til at udfælde RNA fra cellulære ekstrakter. Da den er biologisk betydningsfuld, finder den anvendelse i en lang række analyser til at studere celleskæbne og neurobiologi. Lithiumchlorid har vist sig at hæmme virusinfektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lithiumchlorid er nyttigt til fremstilling af lithiummetal og til dannelse af Mn(0)-arter, som kan anvendes i frie radikaler-cykliseringer. Det kan tjene som et flammefarvestof til at generere mørkerøde flammer, en slaglodning til aluminium i biler, et hygrometer og et tørremiddel til tørring af luftstrømme. Ved eksponering for luft bliver det en opløsning med koncentrationen direkte relateret til den relative luftfugtighed i atmosfæren og fungerer derfor som en standard for relativ fugtighed ved kalibrering af hygrometre. Ud over at være en kilde til klorid, tjener det som et tilsætningsstof i Stille reaktion i organisk syntese og til at udfælde RNA fra cellulære ekstrakter. Da den er biologisk betydningsfuld, finder den anvendelse i en lang række analyser til at studere celleskæbne og neurobiologi. Lithiumchlorid har vist sig at hæmme virusinfektion.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk i naturen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, bromtrichlorid og bromtrifluorid. Udflydende salt danner en opløsning, når det udsættes for fugtig luft. Opbevares køligt og tørt i lukkede tætte beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium;chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1325 °C til 1360 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605 °C
Navn note Vandfri
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Meget hygroskopisk
Tæthed 2.068
Merck Index 14,5528
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand methanol, ethanol, pyridin og myresyre. Uopløselig i dichloromethan.
Formel vægt 42.39
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride