Få mere at vide
Lithiumchlorid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693180 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 15693180
Brand: Honeywell-Fluka 3104682.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium;chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Chloride
Mængde 2.5 kg
Lineær formel LiCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 42.39g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens