Få mere at vide
Lithiumchlorid, ≥99 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11416481 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11416481 500 g
1 options
Artikelnummer. 11416481 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219401090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenhed lithiumchloridreagens til generel laboratoriebrug.
  • Analyse: ≥99%
  • Molekylformel: ClLi
  • Formelvægt: 42,39 g/mol
  • CAS-nummer: 7447-41-8
Tekniske data
Kogepunkt 2417 til 2480 °F
Kemisk navn eller materiale Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Emballage Flaske
Udseende Hvidt krystallinsk pulver
Analyseprocentområde ≥99%
Oplysninger om nedbrydning Hydrogenklorid, lithiumoxid
Molekylær formel ClLi
Lineær formel LiCl
MDL nummer MFCD00011078
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].[Cl-]
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
Molekylvægt (g/mol) 42.39
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Formel vægt 42.4
Procent renhed ≥99%