Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lithiumchlorid, 99%, til molekylærbiologi
Artikelnummer. 13227069 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13227069 500 g Plastflaske 500g
13207069 100 g Plastflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13227069 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 449045000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium;chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1382,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605,0 °C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Lineær formel LiCl
Merck Index 15,5584
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 832 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ether, pyridin, nitrobenzen og acetone
Formel vægt 42.38
Procent renhed 99%
Grad Molekylær biologi
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.06
Tæthed 2.0600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride