Få mere at vide
Lithiumchlorid, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 12377083 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12377083 5 kg Plastflaske 5kg
12367083 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12377083 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193370050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC navn lithium(1+)chlorid
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1382,0 °C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605,0 °C
Mængde 5 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.06
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Tæthed 2.0600g/mL
Lineær formel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 832 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ether, pyridin, nitrobenzen og acetone
Formel vægt 42.38
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride