Specifications
| Kogepunkt | 1382,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium chloride |
| Smeltepunkt | 605,0 °C |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.06 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 2.0600g/mL |
| Lineær formel | LiCl |
| Fieser | 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194 |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium chloride, anhydrous
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.