Få mere at vide
Lithiumchlorid, 99+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10743744
Brand: Thermo Scientific Acros 413270025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Molekylær formel ClLi
Molekylvægt (g/mol) 42.39
MDL nummer MFCD00011078
InChI nøgle KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMIL [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1382.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium chloride
Smeltepunkt 605.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometry)
Lineær formel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15, 5584
Opløselighedsinformation Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,pyridine,,nitrobenzene and acetone
IUPAC navn lithium;chlorid
Formel vægt 42.38
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Tab ved tørring 1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.06
Tæthed 2.0600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium chloride