Tekniske data
| Kogepunkt | 1382.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium chloride |
| Smeltepunkt | 605.0°C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | LiCl |
| Fieser | 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium chloride, anhydrous
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride