Få mere at vide
Lithiumchlorid, 1 mil. aq. sol.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium chloride |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | LiCl |
| IUPAC navn | lithium;chlorid |
| Formel vægt | 42.39 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M aq. soln. |